Få mere at vide
3-Chloropropyl isocyanate, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10668634 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10668634 1 g Glasflaske 1g
10368790 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10668634 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314590010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 13010-19-0
Molekylær formel C4H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 119.55
MDL nummer MFCD00010384
InChI nøgle RQAVSDINDRNIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl isocyanate, 3-chloropropylisocyanate, propane, 1-chloro-3-isocyanato, 1-chloro-3-isocyanato-propane, chloropropylisocyanate, chloropropyl isocyanate, 3-chloropropanisocyanate, chloro propyl isocyanate, acmc-20an5q, 3-chloropropyl-isocyanate
PubChem CID 166752
IUPAC navn 1-chlor-3-isocyanatopropan
SMIL ClCCCN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropyl isocyanate
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 152°C to 154°C
Flammepunkt 61°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH2)3NCO
Brydningsindeks 1.4490 to 1.453
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.16
Formel vægt 119.55
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske