Få mere at vide
(3-Chloropropyl)benzene, 98%
Artikelnummer. 11454407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454407 5 g 5g
11464407 25 g 25g
11474407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20445.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-52-9 | C9H11Cl | 154.637 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-52-9
Molekylær formel C9H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 154.637
MDL nummer MFCD00001001
InChI nøgle XZBXAYCCBFTQHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl benzene, 1-chloro-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl chloride, benzene, 3-chloropropyl, 3-phenyl-1-chloropropane, 3-chloro-1-phenylpropane, .gamma.-chloropropylbenzene, benzene, chloropropyl, .gamma.-phenylpropyl chloride, 3-penylpropylchloride
PubChem CID 7706
IUPAC navn 3-chlorpropylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Chloropropyl)benzene
Tæthed 1.05
Kogepunkt 218°C to 220°C
Flammepunkt 87°C (189°F)
Lineær formel C6H5(CH2)3Cl
Brydningsindeks 1.522
Mængde 5 g
Formel vægt 154.64
Procent renhed 98%