Få mere at vide
3-Chloropropyl acetate, 97+%
Artikelnummer. 11491607
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491607 25 g 25g
11401617 100 g 100g
11411617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25013.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-09-1 | C5H9ClO2 | 136.575 g/mol
3-chlorpropylacetat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-chlorpropylacetat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier,
farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis).
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-09-1
Molekylær formel C5H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 136.575
MDL nummer MFCD00001000
InChI nøgle KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, 3-chloro-, acetate, 3-chloropropanol acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat, gamma-chloropropyl acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat german, acetic acid 3-chloro-propyl ester, 1-acetoxy-3-chloropropane, .gamma.-chloropropyl acetate, 3-chloro-propyl acetate, acetic acid 3-chloropropyl ester
PubChem CID 12334
IUPAC navn 3-chlorpropylacetat
SMIL CC(=O)OCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropyl acetate
Tæthed 1.12
Kogepunkt 70°C to 72°C (15 mmHg)
Flammepunkt 68°C (154°F)
Brydningsindeks 1.429
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly).
Formel vægt 136.58
Procent renhed 98%