Få mere at vide
3-Klorpropiofenon, Mikromol™
Beskrivelse
3-klorpropiofenon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloropropiophenone |
| CAS | 34841-35-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Chloropropiophenone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H9 Cl O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Chloropropane-1,2-diol, 3-Chloropropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3-klorfenyl)propan-1-en |
| Vis mere |