Få mere at vide
3-Klorpropiofenon, Mikromol™
Artikelnummer. 30050921
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050921 25 mg
30051409 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050921 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0745.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-klorpropiofenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropiophenone
CAS 34841-35-5
Analyt- eller komponentnavne 3-Chloropropiophenone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 Cl O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Chloropropane-1,2-diol, 3-Chloropropiophenone
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCC(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC navn 1-(3-klorfenyl)propan-1-en
Molekylvægt (g/mol) 168.6202
Mængde 25 mg
Formel vægt 168,0342 g/mol