Få mere at vide
3-chlorpropionylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461727
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461727 500 g 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11461727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25698.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
3-Chlorpropionylchlorid kan bruges i produktionsprocessen af farmaceutiske ingredienser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Chlorpropionylchlorid kan bruges i produktionsprocessen af
farmaceutiske ingredienser.
Opløselighed Reagerer voldsomt
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropionyl chloride
CAS 625-36-5
Smeltepunkt -32 °C
Tæthed 1.325
Kogepunkt 143 °C til 145 °C
Flammepunkt 59 °C
Molekylær formel C3H4Cl2O
Lineær formel ClCH2CH2COCl
Brydningsindeks 1.457
MDL nummer MFCD00000747
Mængde 500 g
FN nummer UN3389
Beilstein 635814
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym 3-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-chloro, propionyl chloride, 3-chloro, 3-chloropropionylchloride, beta-chloropropionyl chloride, 3-chloropropionic acid chloride, chloropropionyl chloride, propanoylchloride, 3-chloro, .beta.-chloropropanoyl chloride, .beta.-chloropropionyl chloride
Opløselighedsinformation Reagerer voldsomt med vand.
InChI nøgle INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCC(Cl)=O
IUPAC navn 3-chlorpropanoylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 126.96
PubChem CID 69364
Formel vægt 126.97
Procent renhed 97%