Få mere at vide
3-Chloropropionitrile, TRC
Artikelnummer. 30366609
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30366609 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30366609 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC381248500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropionitrile
CAS 542-76-7
Molekylær formel C3 H4 Cl N
Mængde 500 mg
Synonym Propanenitrile, 3-chloro-, Propionitrile, 3-chloro- (6CI,8CI), 3-Chloropropanenitrile, 1-Chloro-2-cyanoethane, 2-Cyanoethyl chloride, 3-Chloropropanonitrile, 3-Chloropropionitrile, NSC 2588, β-Chloropropionitrile
InChI formel InChI=1S/C3H4ClN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
SMIL ClCCC#N
IUPAC navn 3-chloropropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 89.52
Formel vægt 89.0032