Få mere at vide
3-Chloropropionitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloropropionitrile |
| CAS | 542-76-7 |
| Molekylær formel | C3 H4 Cl N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Propanenitrile, 3-chloro-, Propionitrile, 3-chloro- (6CI,8CI), 3-Chloropropanenitrile, 1-Chloro-2-cyanoethane, 2-Cyanoethyl chloride, 3-Chloropropanonitrile, 3-Chloropropionitrile, NSC 2588, β-Chloropropionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4ClN/c4-2-1-3-5/h1-2H2 |
| SMIL | ClCCC#N |
| IUPAC navn | 3-chloropropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 89.52 |
| Formel vægt | 89.0032 |