Få mere at vide
3-chlorpropionitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387625
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387625 100 g 100g
11377625 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387625 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05902.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 542-76-7 | C3H4ClN | 89.52 g/mol
3-Chlorpropionitril bruges i farmaceutisk og polymersyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Chlorpropionitril bruges i
farmaceutisk og polymersyntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (4,5 g/100 ml, 25 °C). Blandbar i ether, alkoholer, benzen, acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-76-7
Molekylær formel C3H4ClN
Molekylvægt (g/mol) 89.52
MDL nummer MFCD00001952
InChI nøgle GNHMRTZZNHZDDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropionitrile, propanenitrile, 3-chloro, 3-chloropropiononitrile, 1-chloro-2-cyanoethane, 3-chloropropanonitrile, 3-chlorpropannitril, propionitrile, 3-chloro, beta-chloropropionitrile, usaf a-8798, rcra waste number p027
PubChem CID 10963
IUPAC navn 3-chlorpropanenitril
SMIL ClCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropionitrile
Smeltepunkt -51°C
Tæthed 1.143
Kogepunkt 174°C to 176°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.438
Mængde 100 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1098454
Merck Index 14,2160
Opløselighedsinformation Soluble in water. (4.5g/100mL,25°C). Miscible in Ether,Alcohols,Benzene,Acetone.
Formel vægt 89.53
Procent renhed 98%