Få mere at vide
3-Chloropropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloropropionic Acid |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6) |
| Formel vægt | 107.9978 |