Få mere at vide
Alfa Aesar™ 3-Chloropropionic acid, 98%
Artikelnummer. 11440357
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440357 100 g 100g
11450357 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440357 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B21744.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 107-94-8
Molekylær formel C3H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 108.52
MDL nummer MFCD00002764
InChI nøgle QEYMMOKECZBKAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropionic acid, propanoic acid, 3-chloro, propionic acid, 3-chloro, beta-chloropropionic acid, 3-chloropropanic acid, beta-monochloropropionic acid, unii-r5j180fn9z, 3-chloro-propionic acid, .beta.-chloropropionic acid, .beta.-monochloropropionic acid
PubChem CID 7899
IUPAC navn 3-chloropropanoic acid
SMIL OC(=O)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropionic acid
Smeltepunkt 37°C to 41°C
Tæthed 1.27
Kogepunkt 203°C to 205°C
Flammepunkt 122°C (251°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1098495
Merck Index 14,2159
Formel vægt 108.53
Procent renhed 98%