Få mere at vide
3-klorpropansulfonylchlorid, 98+%
Beskrivelse
3-Chlorpropansulfonyl Chloride er et mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af mange enzymatiske inhibitorer. Det bruges også til generering og indfangning af det afledte sulfen med iminer og glyoxylater i nærvær af chinchona-alkaloider, der giver chirale sultamer og sultoner. Det bruges hovedsageligt til syntese af farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Chlorpropanesulfonyl Chloride er et mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af mange enzymatiske inhibitorer. Det bruges også til generering og indfangning af det afledte sulfen med iminer og glyoxylater i nærvær af chinchona-alkaloider, der giver chirale sultamer og sultoner. Det bruges hovedsageligt til syntese af farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i dichlormethan, ethylacetat og
hexan.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Fugt følsom. Holdes væk fra alkoholer, stærke baser, oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloropropanesulfonyl chloride |
| Tæthed | 1.456 |
| Kogepunkt | 70 °C (0,5 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lineær formel | Cl(CH2)3SO2Cl |
| Brydningsindeks | 1.49 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1754119 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |