Få mere at vide
3-klorpropansulfonylchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11413354
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413354 10 g 10g
11423354 50 g 50g
11433354 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413354 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10631.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1633-82-5 | C3H6Cl2O2S | 177,039 g/mol
3-Chlorpropansulfonyl Chloride er et mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af mange enzymatiske inhibitorer. Det bruges også til generering og indfangning af det afledte sulfen med iminer og glyoxylater i nærvær af chinchona-alkaloider, der giver chirale sultamer og sultoner. Det bruges hovedsageligt til syntese af farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Chlorpropanesulfonyl Chloride er et mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af mange enzymatiske inhibitorer. Det bruges også til generering og indfangning af det afledte sulfen med iminer og glyoxylater i nærvær af chinchona-alkaloider, der giver chirale sultamer og sultoner. Det bruges hovedsageligt til syntese af farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i dichlormethan, ethylacetat og
hexan.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Fugt følsom. Holdes væk fra alkoholer, stærke baser, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1633-82-5
Molekylær formel C3H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 177.039
MDL nummer MFCD00007463
InChI nøgle GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-chloropropanesulfonylchloride, 3-chloropropylsulfonyl chloride, 3-chloropropanesulphonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 3-chloro, propanesulfonyl chloride, chloro, 3-chloro-propane-1-sulfonyl chloride, gamma-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloropropylsulfonylchloride
PubChem CID 15410
IUPAC navn 3-chlorpropan-1-sulfonylchlorid
SMIL C(CS(=O)(=O)Cl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Tæthed 1.456
Kogepunkt 70°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel Cl(CH2)3SO2Cl
Brydningsindeks 1.49
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1754119
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane,ethyl Acetate and hexane.
Formel vægt 177.05
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloropropanesulphonyl chloride