Få mere at vide
3-Chloropropanesulfonyl chloride, 96%
Artikelnummer. 10675202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10675202 25 mL Glass bottle 25ml
1 options
Artikelnummer. 10675202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154730250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1633-82-5 | C3H6Cl2O2S | 177.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Navn note 96%
CAS 1633-82-5
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Brown
Tæthed 1.4500g/mL
Kogepunkt 70°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C3H6Cl2O2S
Lineær formel Cl(CH2)3SO2Cl
Brydningsindeks 1.4890 to 1.491
MDL nummer MFCD00007463
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.45
Synonym 3-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-chloropropanesulfonylchloride, 3-chloropropylsulfonyl chloride, 3-chloropropanesulphonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 3-chloro, propanesulfonyl chloride, chloro, 3-chloro-propane-1-sulfonyl chloride, gamma-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloropropylsulfonylchloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CS(=O)(=O)Cl)CCl
IUPAC navn 3-chloropropane-1-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 177.05
PubChem CID 15410
Formel vægt 177.05
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.