Få mere at vide
3-Chloroprionaldehyde Diethyl Acetal, Technical grade (Stabilized), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-chloro-1,1-diethoxypropane |
| CAS | 35573-93-4 |
| Molekylær formel | C7 H15 Cl O2 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | 1-Chloro-3,3-diethoxypropane, 3,3-Diethoxypropyl chloride, 3-Chloro-1,1-diethoxypropane, 3-Chloroprionaldehyde Diethyl Acetal, 3-Chloropropanal Diethyl Acetal, NSC 60136, β-Chloropropanal Diethyl Acetal, β-Chloropropionaldehyde Diethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15ClO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(CCCl)OCC |
| IUPAC navn | 3-chloro-1,1-diethoxypropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.646 |
| Formel vægt | 166.076 |