Få mere at vide
3-Chloropicolinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloropicolinic Acid |
| CAS | 57266-69-0 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1ncccc1Cl |
| IUPAC navn | 3-chloropyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.55 |
| Formel vægt | 156.9931 |