Få mere at vide
3-Kloroftalsyreanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30361287
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30361287 1 g
1 options
Artikelnummer. 30361287 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3805781G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophthalic Acid Anhydride
CAS 117-21-5
Molekylær formel C8 H3 Cl O3
Mængde 1 g
Synonym Phthalic anhydride, 3-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,3-isobenzofurandione, 3-Chlorophthalic acid anhydride, 3-Chlorophthalic anhydride, 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 122937, 3-Chlorophthalic Acid Anhydride
InChI formel InChI=1S/C8H3ClO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H
SMIL Clc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
IUPAC navn 4-klor-2-benzofuran-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 182.561
Formel vægt 181.9771