Få mere at vide
3-Chlorophthalic anhydride, 95+%
Artikelnummer. 10358663 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10358663
Brand: Thermo Scientific Acros 381290250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 117-21-5 | C8H3ClO3 | 182.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-21-5
Molekylær formel C8H3ClO3
Molekylvægt (g/mol) 182.56
MDL nummer MFCD00023107
InChI nøgle UERPUZBSSSAZJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophthalic anhydride, 4-chloroisobenzofuran-1,3-dione, 3-chlorophthalic acid anhydride, unii-vo7nxt0137, 1,3-isobenzofurandione, chloro, 4-chloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-chloranyl-2-benzofuran-1,3-dione, 3clpa, pubchem19464, 3-chlorophthalicanhydride
PubChem CID 67014
IUPAC navn 4-chlor-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL ClC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophthalic anhydride
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 123°C to 126°C
Farve Hvid eller gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95+%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 182.56
Procent renhed 95+%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks