Få mere at vide
3-Kloroftalsyreanhydrid, 95+%
Artikelnummer. 10147822 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10147822 1 g Glasflaske 1g
10739023 5 g Glasflaske 5g
10358663 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10147822 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381290010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 117-21-5 | C8H3ClO3 | 182,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-21-5
Molekylær formel C8H3ClO3
Molekylvægt (g/mol) 182.56
MDL nummer MFCD00023107
InChI nøgle UERPUZBSSSAZJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophthalic anhydride, 4-chloroisobenzofuran-1,3-dione, 3-chlorophthalic acid anhydride, unii-vo7nxt0137, 1,3-isobenzofurandione, chloro, 4-chloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-chloranyl-2-benzofuran-1,3-dione, 3clpa, pubchem19464, 3-chlorophthalicanhydride
PubChem CID 67014
IUPAC navn 4-chlor-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL ClC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophthalic anhydride
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 123°C to 126°C
Farve Hvid eller gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95+%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 182.56
Procent renhed 95+%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.