Få mere at vide
3-Klorfenylmagnesiumbromid, 1M i MeTHF
Artikelnummer. 15498037
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498037 50 mL 50ml
15408047 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51161.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 36229-42-2 | C6H4BrClMg | 215,76 g/mol
3-Chlorphenylmagnesiumbromid er involveret i syntesen af enantioprene 2-imidazolidinoner ved at reagere med 1,1'-DiBoc-2,2'-Biaziridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-chlorphenylmagnesiumbromid er involveret i syntesen af
enantioprene 2-imidazolidinoner ved at reagere med 1,1′ -DiBoc-2,2′ - Biaziridin.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Reagerer med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36229-42-2
Molekylær formel C6H4BrClMg
Molekylvægt (g/mol) 215.76
MDL nummer MFCD00672003
InChI nøgle ZIYRUWPTUPFRQU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chlorophenylmagnesium bromide, 3-chlorophenyl magnesium bromide, magnesium,bromo 3-chlorophenyl, m-chlorophenylmagnesium bromide, m-chlorophenyl magnesium bromide, 3-chloro phenyl magnesium bromide, 3-chloro-phenyl magnesium bromide, ziyruwptupfrqu-uhfffaoysa-m, grignard reagent
PubChem CID 12252967
IUPAC navn magnesium; chlorbenzen; bromid
SMIL ClC1=CC([Mg]Br)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenylmagnesium bromide
Mængde 50 mL
FN nummer UN2924
Formel vægt 215.76
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF