Få mere at vide
3-Chlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10526114 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10526114 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10526114 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397491000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 36229-42-2 | C6H4BrClMg | 215.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenylmagnesium bromide
CAS 36229-42-2, 109-99-9
CAS min % 11.24, 86.52
CAS Max % 13.48, 88.76
Mængde 100 mL
Molekylær formel C6H4BrClMg
Lineær formel ClC6H4MgBr
MDL nummer MFCD00672003
Flammepunkt <−17°C
Synonym 3-chlorophenylmagnesium bromide, 3-chlorophenyl magnesium bromide, magnesium,bromo 3-chlorophenyl, m-chlorophenylmagnesium bromide, m-chlorophenyl magnesium bromide, 3-chloro phenyl magnesium bromide, 3-chloro-phenyl magnesium bromide, ziyruwptupfrqu-uhfffaoysa-m, grignard reagent
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle ZIYRUWPTUPFRQU-UHFFFAOYSA-M
SMIL ClC1=CC([Mg]Br)=CC=C1
IUPAC navn magnesium; chlorbenzen; bromid
Molekylvægt (g/mol) 215.76
PubChem CID 12252967
Formel vægt 215.76
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M (Argentometry), exact strength on the certificate of analysis
Identifikation Identity confirmed
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Udseende Clear yellow to brown solution
Specifik vægtfylde 0.96
Tæthed 0.9600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.