Få mere at vide
3-Klorfenylboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorophenylboronic Acid |
| CAS | 63503-60-6 |
| Molekylær formel | C6 H6 B Cl O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | B-(3-Chlorophenyl)boronic Acid, (3-Chlorophenyl)boronic Acid, (m-Chlorophenyl)boronic Acid, 3-Chlorobenzeneboronic Acid, m-Chlorobenzeneboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMIL | OB(O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | (3-chlorophenyl)boronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.375 |
| Formel vægt | 156.015 |