Få mere at vide
3-Klorfenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30350219
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30350219 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30350219 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC59651050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenylboronic Acid
CAS 63503-60-6
Molekylær formel C6 H6 B Cl O2
Mængde 50 mg
Synonym B-(3-Chlorophenyl)boronic Acid, (3-Chlorophenyl)boronic Acid, (m-Chlorophenyl)boronic Acid, 3-Chlorobenzeneboronic Acid, m-Chlorobenzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
SMIL OB(O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC navn (3-chlorophenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 156.375
Formel vægt 156.015