Få mere at vide
3-Chlorphenylboronsyre, 97%, Kan indeholde varierende mængder af anhydrid, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorophenylboronic acid |
| CAS | 63503-60-6 |
| CAS min % | 96.0 |
| Farve | Grøn-gul til hvid |
| CAS Max % | 100.0 |
| Mængde | 1 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver eller nåle |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Vis mere |