Få mere at vide
3-chlorofhenylacetylen, 97%
Artikelnummer. 10712942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10712942 1 g Glasflaske 1g
10657770 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433130010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 766-83-6 | C8H5Cl | 136,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-83-6
Molekylær formel C8H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 136.58
MDL nummer MFCD03839984
InChI nøgle GRBJPHPMYOUMJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenylacetylene, 3-chlorophenyl acetylene, 3'-chlorophenyl acetylene, 3-chloro-1-ethynylbenzene, benzene, 1-chloro-3-ethynyl, m-chlorophenylacetylene, 1-chloro-3-ethynyl-benzene, 3'-chlorophenylacetylene, 3-chloro phenyl acetylene
PubChem CID 123086
IUPAC navn 1-chlor-3-ethynylbenzen
SMIL C#CC1=CC(=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-chlorophenylacetylene
CAS min % 96.0
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Kogepunkt 178 °C til 179 °C
Formel vægt 136.58
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorophenylacetylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.