Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorophenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 77°C to 80°C |
| CAS min % | 99.0 |
| Farve | Hvid |
| CAS Max % | 100.0 |
| Mængde | 10 g |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Shiny Flakes and Chunks |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Chlorophenylacetic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.