Få mere at vide
3-Klorfenyleddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 11463524
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463524 100 g 100g
11443524 5 g 5g
11453524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463524 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11210.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 1878-65-5 | C8H7ClO2 | 170,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1878-65-5
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00004332
InChI nøgle WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenylacetic acid, m-chlorophenylacetic acid, 2-3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro, m-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenylaceticacid, acetic acid, m-chlorophenyl
PubChem CID 15879
IUPAC navn 2-(3-chlorphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenylacetic acid
Smeltepunkt 77 °C til 80 °C
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Beilstein 2045103
Formel vægt 170.6
Procent renhed ≥98%