Få mere at vide
(3-Chlorophenyl)(phenyl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Chlorophenyl)(phenyl)methanol |
| CAS | 63012-03-3 |
| Molekylær formel | C13H11OCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Chloro-α-phenylbenzenemethanol, (3-Chlorophenyl)phenylmethanol, (±)-(3-Chlorophenyl)phenylmethanol, 3-Chlorobenzhydrol, 3-Chlorodiphenylmethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13,15H |
| SMIL | OC(c1ccccc1)c2cccc(Cl)c2 |
| IUPAC navn | (3-chlorophenyl)-phenylmethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.67 |