Få mere at vide
3-Chlorophenyl isothiocyanate, 97%
Artikelnummer. 11444044
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444044 25 g 25g
11434044 5 g 5g
11454044 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444044 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11999.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2392-68-9 | C7H4ClNS | 169.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2392-68-9
Molekylær formel C7H4ClNS
Molekylvægt (g/mol) 169.63
MDL nummer MFCD00004805
InChI nøgle WGXCKFMVBAOIFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenyl isothiocyanate, 3-chlorophenylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-3-isothiocyanato, isothiocyanic acid, 3-chlorophenyl ester, isothiocyanic acid, m-chlorophenyl ester, m-chlorophenyl isothiocyanate, 1-chloro-3-isothiocyanato-benzene, 3-chlorobenzenisothiocyanate, wln: scnr cg, acmc-1cfb8
PubChem CID 75449
IUPAC navn 1-chlor-3-isothiocyanatobenzen
SMIL ClC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenyl isothiocyanate
Tæthed 1.281
Mængde 25 g
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.6585
FN nummer UN2922
Beilstein 636856
Kogepunkt 249°C to 250°C
Formel vægt 169.64
Procent renhed 97%