Få mere at vide
(3-Chlorophenyl)cyclopentylmethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Chlorophenyl)cyclopentylmethanone |
| CAS | 1855-40-9 |
| Molekylær formel | C12H13ClO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | m-Chlorophenyl Cyclopentyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO/c13-11-7-3-6-10(8-11)12(14)9-4-1-2-5-9/h3,6-9H,1-2,4-5H2 |
| SMIL | Clc1cccc(c1)C(=O)C2CCCC2 |
| IUPAC navn | (3-chlorophenyl)-cyclopentylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.68 |
| Formel vægt | 208.0655 |