Få mere at vide
3-Klorphenol, TRC
Artikelnummer. 30133012
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133012 100 g
17971435 25 g
17922855 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133012 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC375010100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-43-0
Molekylær formel C6 H5 Cl O
Molekylvægt (g/mol) 128.56
Synonym Phenol, m-chloro- (7CI,8CI), 3-Chlorophenol, 3-Hydroxychlorobenzene, NSC 59700, m-Chlorophenic acid, m-Chlorophenol
IUPAC navn 3-chlorphenol
SMIL Oc1cccc(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenol
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Formel vægt 128.0029