Få mere at vide
3-Chlorophenol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 108-43-0 |
| Smeltepunkt | 31°C to 34°C |
| Tæthed | 1.27 g/cm3 at 45°C |
| Kogepunkt | 216.8°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | 3-(Cl)C6H4OH |
| MDL nummer | MFCD00002256 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 3-Chlorophenol, 3-Chlorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.56 |
| Grad | Research |