Få mere at vide
3-Chlorophenol, 99%
Artikelnummer. 10580181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
5g
Artikelnummer. 10580181
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-43-0
Molekylær formel C6H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 128.56
MDL nummer MFCD00002256
InChI nøgle HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
PubChem CID 7933
ChEBI CHEBI:38855
IUPAC navn 3-chlorphenol
SMIL OC1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 33.0°C to 35.0°C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.2180g/mL
Kogepunkt 214.0°C
Flammepunkt 97°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4OH
Brydningsindeks 1.5650 to 1.5670
Mængde 100 g
Beilstein 06,185
Merck Index 15,2157
Specifik vægtfylde 1.218
Opløselighedsinformation Solubility in water: 27.7g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and aq. alkali
Viskositet 11.55 Pas (25°C)
Formel vægt 128.56
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.