Få mere at vide
3-chlorphenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021365
Mængde:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449050
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13671.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
3-Chlorophenol er meget udbredt i den farmaceutiske industri, farvestoffer og organisk syntese. Det er et vigtigt mellemprodukt i syntesen af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Chlorphenol er meget udbredt i den farmaceutiske industri, farvestoffer og organisk syntese. Det bruges også som desinfektionsmiddel. Det er et vigtigt mellemprodukt i syntesen af kemikalier.
Opløselighed Opløselig i ethanol
og ether.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-43-0
Molekylær formel C6H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 128.56
MDL nummer MFCD00002256
InChI nøgle HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
PubChem CID 7933
ChEBI CHEBI:38855
IUPAC navn 3-chlorphenol
SMIL OC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenol
Smeltepunkt 30°C to 34°C
Tæthed 1.245
Kogepunkt 214°C
Flammepunkt 120°C (248°F)
Brydningsindeks 1.566
Mængde 50 g
FN nummer UN2020
Beilstein 1634401
Merck Index 14,2154
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and ether.
Formel vægt 128.56
Procent renhed ≥98%