Få mere at vide
3-chlorphenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449050
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449050 50 g 50g
11469050 100 g 100g
11459050 250 g 250g
11439050 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13671.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
3-Chlorophenol er meget udbredt i den farmaceutiske industri, farvestoffer og organisk syntese. Det er et vigtigt mellemprodukt i syntesen af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Chlorphenol er meget udbredt i den farmaceutiske industri, farvestoffer og organisk syntese. Det bruges også som desinfektionsmiddel. Det er et vigtigt mellemprodukt i syntesen af kemikalier.
Opløselighed Opløselig i ethanol
og ether.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-43-0
Molekylær formel C6H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 128.56
MDL nummer MFCD00002256
InChI nøgle HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
PubChem CID 7933
ChEBI CHEBI:38855
IUPAC navn 3-chlorphenol
SMIL OC1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenol
Smeltepunkt 30°C to 34°C
Tæthed 1.245
Kogepunkt 214°C
Flammepunkt 120°C (248°F)
Brydningsindeks 1.566
Mængde 50 g
FN nummer UN2020
Beilstein 1634401
Merck Index 14,2154
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and ether.
Formel vægt 128.56
Procent renhed ≥98%