Få mere at vide
3-Chlorophenethylalcohol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. 10632983
Brand: Thermo Scientific Acros 185960050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5182-44-5
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.61
MDL nummer MFCD00002892
InChI nøgle NDWAVJKRSASRPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chlorophenyl ethanol, 3-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 3-chloro, 3-chlorophenethylalcohol, 2-3-chlorophenyl ethan-1-ol, m-chlorophenethyl alcohol, m-chlorophenethylic alcohol, phenethyl alcohol, m-chloro, 3-chlorobenzeneethanol, acmc-1cuee
PubChem CID 78856
SMIL OCCC1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenethylalcohol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
Farve Colorless to Yellow
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1810g/mL
Kogepunkt 135.0°C to 137.0°C (13.0 mmHg)
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.5475 to 1.5495
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.181
Lineær formel ClC6H4CH2CH2OH
IUPAC navn 2-(3-chlorophenyl)ethanol
Formel vægt 156.61
Procent renhed 98%