Få mere at vide
3-Chloroperbenzoic Acid (Technical Grade, wet with water), TRC
Artikelnummer. 30362493
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30362493 25 g
1 options
Artikelnummer. 30362493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37491525G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloroperbenzoic Acid (Technical Grade)
CAS 937-14-4
Molekylær formel C7H5ClO3
Mængde 25 g
Synonym 3-Chlorobenzenecarboperoxoic Acid, m-Chloroperoxybenzoic Acid, 3-Chlorobenzenecarboperoxoic Acid, 3-Chloroperbenzoic Acid, 3-Chloroperoxybenzoic Acid, MCPBA, NSC 97094, m-Chlorobenzoyl Hydroperoxide, m-Chloroperbenzoic Acid, m-Chloroperoxobenzoic Acid, m-Chloroperoxybenzoic Acid, m-Chloroperoxybenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)11-10/h1-4,10H
SMIL OOC(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC navn 3-chlorobenzenecarboperoxoic acid
Molekylvægt (g/mol) 172.57
Formel vægt 171.9927