Få mere at vide
3-chlorooxolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-chlorooxolane |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3H2 |
| Formel vægt | 106.0185 |