Få mere at vide
3-(klormethyl)pyridin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30351873
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30351873 25 g -
30350119 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30351873 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36981525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride
CAS 6959-48-4
Molekylær formel C6H7Cl2N
Mængde 25 g
Synonym (Pyridin-3-yl)methyl Chloride Hydrochloride, 3-(Chloromethyl)pyridine Monohydrochloride, 3-Picolyl Chloride Hydrochloride, 3-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMIL Cl.ClCc1cccnc1
IUPAC navn 3-(chloromethyl)pyridin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 164.03