Få mere at vide
3-(klormethyl)pyridin hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 11490833
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490833 100 g 100g
11470833 5 g 5g
11480833 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490833 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13279.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 6959-48-4 | C6H7Cl2N | 164,029 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6959-48-4
Molekylær formel C6H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 164.029
MDL nummer MFCD00012818
InChI nøgle UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
PubChem CID 23394
IUPAC navn 3-(chlormethyl)pyridin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Smeltepunkt 136 °C til 142 °C
pH 3
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3689156
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 164.04
Procent renhed 97%