Få mere at vide
3-(klormethyl)pyridin hydrochlorid, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 136 °C til 142 °C |
| pH | 3 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3689156 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 164.04 |
| Procent renhed | 97% |