Få mere at vide
3-(klormethyl)pyridin hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 11470833
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470833 5 g 5g
11480833 25 g 25g
11490833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470833 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13279.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 6959-48-4 | C6H7Cl2N | 164,029 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6959-48-4
Molekylær formel C6H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 164.029
MDL nummer MFCD00012818
InChI nøgle UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
PubChem CID 23394
IUPAC navn 3-(chlormethyl)pyridin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Smeltepunkt 136°C to 142°C
pH 3
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3689156
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 164.04
Procent renhed 97%