missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Chloromethyl)phenol (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Chloromethyl)phenol |
| CAS | 60760-06-7 |
| Molekylær formel | C7H7OCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Chloromethylphenol, 3-Hydroxybenzyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H,5H2 |
| SMIL | Oc1cccc(CCl)c1 |
| IUPAC navn | 3-(chloromethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.58 |
| Formel vægt | 142.0185 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?