missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Chloromethyl)phenol (>80%), TRC

Artikelnummer. 30347947
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347947 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4240231G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)phenol
CAS 60760-06-7
Molekylær formel C7H7OCl
Mængde 1 g
Synonym 3-Chloromethylphenol, 3-Hydroxybenzyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H,5H2
SMIL Oc1cccc(CCl)c1
IUPAC navn 3-(chloromethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 142.58
Formel vægt 142.0185
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.