Få mere at vide
3-(Chloromethyl)benzoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Chloromethyl)benzoyl Chloride |
| CAS | 63024-77-1 |
| Molekylær formel | C8H6Cl2O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2 |
| SMIL | ClCc1cccc(c1)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 3-(chloromethyl)benzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.04 |
| Formel vægt | 187.9796 |