Få mere at vide
3-(chlormethyl)-5-thien-2-ylisoxazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10594984
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10594984 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10594984 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23124DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)-5-thien-2-ylisoxazole
CAS 863669-57-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C8H6ClNOS
MDL nummer MFCD07339176
Mængde 1 g
Synonym 3-chloromethyl-5-thien-2-ylisoxazole, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-2-thienyl, 2-3-chloromethyl isoxazol-5-yl thiophene, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl isoxazole
InChI nøgle RKWOCISPZAHSCF-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CS1
IUPAC navn 3-(chlormethyl)-5-thiophen-2-yl-1,2-oxazol
Molekylvægt (g/mol) 199.65
PubChem CID 7130599
Formel vægt 199.66
Procent renhed 97%