Få mere at vide
3-(chlormethyl)-5-phenylisoxazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10249242
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10249242 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10709593 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10249242 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30524CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 14731-10-3
Molekylær formel C10H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 193.63
MDL nummer MFCD01444154
InChI nøgle MLJJRVMANUGETQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1484769
IUPAC navn 3-(chlormethyl)-5-phenyl-1,2-oxazol
SMIL ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)-5-phenylisoxazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-chloromethyl-5-phenylisoxazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 5-phenyl-3-chloromethyl isoxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Formel vægt 193.63
Procent renhed 97%