Få mere at vide
3-(chlormethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089581
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10089581 250 mg 250mg
10130702 1 g 1g
10168414 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10089581 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02030CB
Kemiske identifikatorer
CAS 1201-68-9
Molekylær formel C9H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 194.618
MDL nummer MFCD00084968
InChI nøgle VEIXFEJMHJPUBS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 302154
IUPAC navn 3-(chlormethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Formel vægt 194.62
Procent renhed 97%