Få mere at vide
3-chloromethyl-5-methylpyridin hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride |
| CAS | 1007089-84-0 |
| Molekylær formel | C7 H8 Cl N . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Rupatadine impurity 6 HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN.ClH/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6;/h2,4-5H,3H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.Cc1cncc(CCl)c1 |
| IUPAC navn | 3-(chloromethyl)-5-methylpyridin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.06 |
| Formel vægt | 177.0112 |