Få mere at vide
3-(chlormethyl)-5-methylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631313
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10631313 1 g 1g
10213192 250 mg 250mg
10525954 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10631313 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB01262DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 35166-37-1
Molekylær formel C5H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 131.56
MDL nummer MFCD00221166
InChI nøgle FEXTXBAFBURKGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-methylisoxazole, 3-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-chloromethyl-5-methyl-isoxazole, pubchem8710, zlchem 1024, acmc-209idp, 3-chloromethyl-5-methyisoxazole, 3-choromethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-3-chloromethylisoxazole
PubChem CID 2735763
IUPAC navn 3-(chlormethyl)-5-methyl-1,2-oxazol
SMIL CC1=CC(CCl)=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 131.56
Procent renhed 97%